Learn More
Metabolito de dimetaclor SYN 530561 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312626 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312626 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12670330AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor Metabolite SYN 530561
CAS 1138220-18-4
Nombres de analitos o componentes Dimethachlor Metabolite SYN 530561
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dimethachlor Metabolite SYN 530561, Benzoic acid, 2-[(2-hydroxyacetyl)(2-methoxyethyl)amino]-3-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO5/c1-9-4-3-5-10(13(17)18)12(9)14(6-7-19-2)11(16)8-15/h3-5,15H,6-8H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES COCCN(C(=O)CO)c1c(C)cccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-hidroxiacetil)-(2-metoxietil)amino]-3-metilbenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 267.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1107 g/mol