Learn More
Metabolito de dimetaclor CGA 369873 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313808 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313808 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12670305AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor Metabolite CGA 369873
CAS 1418095-08-5
Nombres de analitos o componentes Dimethachlor Metabolite CGA 369873
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H13 N O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid, Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxo-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetanosulfónico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 243.2795
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0565 g/mol