Learn More
Ácido dimetaclor-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328371 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328371 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12670200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 1231710-75-0
Nombres de analitos o componentes Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 N O5 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO5S.Na/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)14(7-8-19-3)12(15)9-20(16,17)18;/h4-6H,7-9H2,1-3H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COCCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC sodio;2-[N-(2-metoxietil)-2,6-dimetilanilino]-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 323.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0803 g/mol