Learn More
Dimetaclor 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318413 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318413 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010183ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor
CAS 50563-36-5
Nombres de analitos o componentes Dimethachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)15(7-8-17-3)12(16)9-14/h4-6H,7-9H2,1-3H3
SMILES COCCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenilo)-N-(2-metoxietilo)acetamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026 g/mol