Learn More
Dimesna, TRC
Código de producto. 30373017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30373017 100 mg -
30374003 250 mg 250 miligramos
30387419 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460660100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16208-51-8
Fórmula molecular C4 H8 O6 S4 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 326.34
Sinónimo 2,2'-Dithiobis-ethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:2), Ethanesulfonic acid, 2,2'-dithiobis-, disodium salt (9CI), Ethanesulfonic acid, 2,2'-dithiodi-, disodium salt (6CI,8CI), 2,2'-Dithiodi-1-ethanesulfonic acid disodium salt, BNP 7787, Bis(2-sulfoethyl)disulfide disodium salt, Dimesna, Disodium 2,2'-dithiobis(ethanesulfonate), Disodium 2,2'-dithiodiethanesulfonate, NSC 716976, Tavocept
Nombre IUPAC disodio; 2-(2-sulfonatoetildisulfanil)etanolsulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCSSCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimesna
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.8999