Learn More
Dimesna, MedChemExpress
Código de producto. 16448566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448566 100 mg 100 miligramos
16412246 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1022
MedChemExpress Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimesna
CAS 16208-51-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8Na2O6S4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BNP-7787
Información de solubilidad DMSO : 68 mg/mL (208.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(CCSSCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 326.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death