Learn More
Dimesna-d8, TRC
Código de producto. 30384929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384929 2.5 mg
30376521 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606612.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189975-43-6
Fórmula molecular C4D8Na2O6S4
Peso molecular (g/mol) 334.39
Sinónimo Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, 2,2'-dithiobis-, sodium salt (1:2) (ACI), 2,2-Disulfanediylbis(ethanesulfonic) acid D8 disodium salt, 2,2'-Dithiodi-1-ethane-d4-sulfonic acid disodium salt, Bis(2-sulfoethyl-d4)disulfide disodium salt, Dimesna-d8, Disodium 2,2'-dithiobis(ethane-1,1,2,2-d4-1-sulfonate), Disodium 2,2'-dithiodiethanesulfonate-d8
SMILES [Na+].[Na+].[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimesna-d8
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2