Learn More
Dimepranol-d6, TRC
Código de producto. 30388002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388002 5 mg
30370088 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4604025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97964-89-1
Fórmula molecular C5H7D6NO
Peso molecular (g/mol) 109.2
Sinónimo (±)-1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, (±)-1-(N,N-Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, 1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, 1-Methyl-2-[(dimethyl-d6)amino]ethanol, 2-[(Dimethyl-d6)amino]-1-methyl-1-ethanol, 2-[(Dimethyl-d6)amino]-1-methylethanol, 3-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, Bisomer Amine D 700, DL-1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, DMA 2P, (Dimethyl-d6)(2-hydroxypropyl)amine, (Dimethyl-d6)isopropanolamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-hydroxy-1-propanamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-hydroxypropylamine, N,N-(Dimethyl-d6)amino-2-propanol, N,N-(Dimethyl-d6)isopropanolamine, NSC 3163
SMILES OC(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimepranol-d6
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.1374