Learn More
Dimepranol Acedoben, TRC
Código de producto. 30004254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004254 25 g 25 g
17972295 2.5 g 2.50 g
17994875 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46046525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61990-51-0
Fórmula molecular C9 H9 N O3 . C5 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 282.34
Sinónimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, compd. with 1-(dimethylamino)-2-propanol (1:1), 2-Propanol, 1-(dimethylamino)-, 4-(acetylamino)benzoate (salt) (9CI), Dimepranol acedoben, NSC 59001
Nombre IUPAC ácido 4-acetamidobenzoico; 1-(dimetilamino)propano-2-ol
SMILES CC(O)CN(C)C.CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DiP.PAcBA (N,N-Dimethylamino-2-propanol with p-acetamido benzoic acid)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3.C5H13NO/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13;1-5(7)4-6(2)3/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13);5,7H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.158