Learn More
Dimepiporato, TRC
Código de producto. 30381417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381417 5 mg
30371763 10 mg
30379619 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4602505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61432-55-1
Fórmula molecular C15 H21 N O S
Peso molecular (g/mol) 263.4
Sinónimo Dimepiperate, MUW 1193, MY 93, Yukamate
Nombre IUPAC S-(2-fenilpropano-2-il) piperidina-1-carbotioato
SMILES CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimepiperate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1344