Learn More
Dimensión, TRC
Código de producto. 30135406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135406 5 mg 5 miligramos
30006836 10 mg 10 miligramos
30004151 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4245905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97886-45-8
Fórmula molecular C15 H16 F5 N O2 S2
Peso molecular (g/mol) 401.42
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarbothioic acid, 2-(difluoromethyl)-4-(2-methylpropyl)-6-(trifluoromethyl)-, S,S-dimethyl ester (9CI), Dimension, Dimension (herbicide), Dimension 2EW, Dithiopyr, MON 15100, MON 15151, MON 7200, Stakeout, 3,5-Pyridinedicarbothioic acid, 2-(difluoromethyl)-4-(2-methylpropyl)-6-(trifluoromethyl)-, S3,S5-dimethyl ester
Nombre IUPAC 3-S,5-S-dimetil 2-(difluorometil)-4-(2-metilpropil)-6-(trifluorometil)piridina-3,5-dicarbotioato
SMILES CSC(=O)c1c(CC(C)C)c(C(=O)SC)c(nc1C(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiopyr
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16F5NO2S2/c1-6(2)5-7-8(13(22)24-3)10(12(16)17)21-11(15(18,19)20)9(7)14(23)25-4/h6,12H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0543