Learn More
Dimenhidrinato, TRC
Código de producto. 30138357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138357 5 g 5 g
30010610 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4605205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-87-5
Fórmula molecular C17 H21 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 469.96
Sinónimo Dimenhydrinate, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine (1:1), Theophylline, 8-chloro-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine (1:1) (7CI,8CI), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chlorotheophylline (1:1) (8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine 8-chlorotheophyllinate, Amosyt, Anautine, Andramine, Antemin, Aviomarin, Chloranautine, Diamarin, Dimate, Dimigal, Diphenhydramine 8-chlorotheophyllinate, Diphenhydrinate, Dommanate, Dramamin, Dramamine, Dramarin, Dramina, Dramocen, Dramyl, Dromyl, Emedyl, Emes, Epha, Faston, Gravinol, Gravinol (antiemetic), Gravol, Menhydrinate, NSC 117855, Neo-Navigan, Novamin, Novamine, Permital, Reidamine, Reise-Engletten, Removine, Supremal, Teodramin, Theohydramine, Travel-Gum, Travelin, Travelmin, Vomex A, Xamamina
Nombre IUPAC 2-benzhidroxi-N,N-dimetiletanamina; 8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.CN3C(=O)N(C)c4nc(Cl)[nH]c4C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimenhydrinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1881