Learn More
Dimenhidrinato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11451611 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11451611 10 g
1 options
Código de producto. 11451611 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219018910
CAS 523-87-5
Fórmula molecular C24H28ClN5O3
Peso molecular (g/mol) 469.97
Clave InChI NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimenhydrinate, dramamine, vomex a, chloranautine, diphenhydrinate, anautine, travelin, amosyt, aviomarin, gravol
PubChem CID 10660
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC(=N2)Cl.CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimenhydrinate
Color Blanco
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 470
Forma física Powder