Learn More
Dimenhidrinato, Mikromol™
Descripción
Dimenhidrinato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimenhydrinate |
| CAS | 523-87-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimenhydrinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O . C7 H7 Cl N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Dimenhydrinate, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine (1:1), Theophylline, 8-chloro-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine (1:1) (7CI,8CI), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chlorotheophylline (1:1) (8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine 8-chlorotheophyllinate, Amosyt, Anautine, Andramine, Antemin, Aviomarin, Chloranautine, Diamarin, Dimate, Dimigal, Diphenhydramine 8-chlorotheophyllinate, Diphenhydrinate, Dommanate, Dramamin, Dramamine, Dramarin, Dramina, Dramocen, Dramyl, Dromyl, Emedyl, Emes, Epha, Faston, Gravinol, Gravinol (antiemetic), Gravol, Menhydrinate, NSC 117855, Neo-Navigan, Novamin, Novamine, Permital, Reidamine, Reise-Engletten, Removine, Supremal, Teodramin, Theohydramine, Travel-Gum, Travelin, Travelmin, Vomex A, Xamamina |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.CN3C(=O)N(C)c4nc(Cl)[nH]c4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona |
| Mostrar más |