Learn More
Dimenhydrinate, MedChemExpress
Código de producto. 16478686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1215
MedChemExpress Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimenhydrinate
CAS 523-87-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28ClN5O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (78.73 mM)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(Cl)=N2)C1=O.CN(C)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 469.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.96
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation