Learn More
Dimenhidrinato, LoGiCal
Código de producto. 30460410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460410 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460410 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0599.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimenhydrinate
CAS 523-87-5
Nombres de analitos o componentes Dimenhydrinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dimenhydrinate, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine (1:1), Theophylline, 8-chloro-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine (1:1) (7CI,8CI), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chlorotheophylline (1:1) (8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine 8-chlorotheophyllinate, Amosyt, Anautine, Andramine, Antemin, Aviomarin, Chloranautine, Diamarin, Dimate, Dimigal, Diphenhydramine 8-chlorotheophyllinate, Diphenhydrinate, Dommanate, Dramamin, Dramamine, Dramarin, Dramina, Dramocen, Dramyl, Dromyl, Emedyl, Emes, Epha, Faston, Gravinol, Gravinol (antiemetic), Gravol, Menhydrinate, NSC 117855, Neo-Navigan, Novamin, Novamine, Permital, Reidamine, Reise-Engletten, Removine, Supremal, Teodramin, Theohydramine, Travel-Gum, Travelin, Travelmin, Vomex A, Xamamina
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.CN3C(=O)N(C)c4nc(Cl)[nH]c4C3=O
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 469.96
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1881 g/mol