Learn More
Dimenhidrinato EP Impureza F (Difenhidramina EP Impureza A) como hidrocloruro, Mikromol™
Código de producto. 30052513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052513 25 mg 25 miligramos
17962416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052513 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0490.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dimenhidrinato EP Impureza F (Difenhidramina EP Impureza A) como hidrocloruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordiphenhydramine Hydrochloride
CAS 53499-40-4
Nombres de analitos o componentes Nordiphenhydramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride (Nordiphenhydramine Hydrochloride), Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP), Diphenhydramine Imp. A (EP), Diphenhydramine USP Related Compound A, Diphenhydramine USP RC A, 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Related Compound A as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity F as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-benzhidriloxi-N-metiletanamina
Peso molecular (g/mol) 277.79
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233 g/mol