Learn More
Dimeflutrina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimefluthrin |
| CAS | 271241-14-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimefluthrin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C19 H22 F4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl ester, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 3-(2-methyl-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Dimefluthrin, Preo, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3 |
| SMILES | COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato de [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metilo |
| Mostrar más |