Learn More
Clorhidrato de dimeflina, LoGiCal
Código de producto. 30459294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459294 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459294 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1592.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimefline Hydrochloride
CAS 2740-04-7
Nombres de analitos o componentes Dimefline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 N O3 . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-, hydrochloride (9CI), Flavone, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Methyl-7-methoxy-8-(dimethylaminomethyl)flavone hydrochloride, 8-[(Dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methylflavone hydrochloride, DW 62, Dimefline hydrochloride, NSC 114650, Rec 7/0267, Remeflin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO3.ClH/c1-13-18(22)15-10-11-17(23-4)16(12-21(2)3)20(15)24-19(13)14-8-6-5-7-9-14;/h5-11H,12H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C1C2=CC=C(OC)C(=C2OC(C=3C=CC=CC3)=C1C)CN(C)C
Nombre IUPAC 8-[(dimetilamino)metil]-7-metoxi-3-metil-2-fenilcromen-4-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 359.85
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1288 g/mol