Learn More
Dimedona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimedone |
| CAS | 126-81-8 |
| Fórmula molecular | C8H12O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-diketocyclohexane, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexandione, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethyldihydroresorcinol, 5,5-Dimethylhydroresorcinol, Cyclomethone, Dimedon, Lu 274, Medon, Methon, Methone, NSC 14984, NSC 17544, NSC 242994, NSC 43759 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 5,5-dimetilciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0837 |