Learn More
Dimedona, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10315800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10315800 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
1 options
Código de producto. 10315800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3220/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 126-81-8
Punto de fusión 147°C
Color Amarillo
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C8H12O2
Número MDL MFCD00001588
Cantidad 25 g
Sinónimo dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
Clave InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Nombre IUPAC 5,5-dimetilciclohexano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 140.18
PubChem CID 31358
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18g/mol
Forma física Sólido en polvo