Learn More
Dimedona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469402 25 g 25 g
11479402 100 g 100 g
11489402 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469402 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10140.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Reagent used in synthesis of fused 3-methylfuransDimedone is used in organic chemistry to identify the presence of aldehyde group. It is also used as a catalyst in the formation of transition-metal complexes. Further, it is also employed in colorimetry, crystallography, luminescence and spectrophotometric analysis. In addition to this, it is used in the synthesis of naturally occurring fused 3-methylfurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado en la síntesis de 3-metilfuranos fusionados. La dimedona se utiliza en la química orgánica para identificar la presencia del grupo de aldehídos. También se utiliza como catalizador en la formación de complejos de metales de transición. Además, se emplea en colorimetría, cristalografía, luminiscencia y análisis espectrofotométrico. Además de esto, se utiliza en la síntesis de los 3-metilfuranos fusionados de origen natural.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-81-8
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00001588
Clave InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
Nombre IUPAC 5,5-dimetilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimedone
Punto de fusión 146°C to 150°C
Cantidad 25 g
Beilstein 471489
Índice Merck 14,3242
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%