Learn More
Dimaprit dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18065352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065352 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18065352 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0506/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Standard H2 selective agonist
Selective H2 agonist with central effects upon systemic administration. Also inhibits nNOS (IC50 = 49 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimaprit dihydrochloride
CAS 23256-33-9
Fórmula molecular C6H17Cl2N3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo dimaprit dihydrochloride, diamaprit-2hcl, dimaprit hydrochloride, dimaprit-2hcl, usaf pd-40, 2-3'-dimethylaminopropylthio pseudourea dihydrochloride, 2-3-dimethylaminopropyl-2-thiopseudourea dihydrochloride, 3-dimethylamino propyl carbamimidothioate dihydrochloride, 3-carbamimidoylsulfanyl propyl dimethylamine dihydrochloride, pseudourea, 2-3-dimethylamino propyl-2-thio-, dihydrochloride
Clave InChI DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCSC(=N)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 3-(dimethylamino)propyl carbamimidothioate;dihydrochloride
Peso molecular (g/mol) 234.183
PubChem CID 90045
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.19
Porcentaje de pureza >99%