Learn More
DIM-C-pPhOCH3, Tocris Bioscience™
Nur77 agonist
Marca:  Tocris Bioscience 6376/5
Encompass
Código de producto. 15933271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Enhances long-term potentiation in hippocampal slices and long-term contextual fear memory in an in vivo mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane
33985-68-1
>98%
5 mg
Certificados
Promociones
Kampagner
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.