Learn More
DIM-C-pPhOCH3, MedChemExpress
Código de producto. 16457197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457197 5 mg 5 miligramos
16440787 50 mg 50 miligramos
16423106 25 mg 25 miligramos
16414478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111492
MedChemExpress DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DIM-C-pPhOCH3
CAS 33985-68-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (94.49 mM)
SMILES COC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Peso molecular (g/mol) 352.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.43
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death