Learn More
DIM-C-pPhOCH3
Descripción
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Enhances long-term potentiation in hippocampal slices and long-term contextual fear memory in an in vivo mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane |
| CAS | 33985-68-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C24H20N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 352.43 |