Learn More
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
Código de producto. 16477267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477267 5 mg 5 miligramos
16430857 50 mg 50 miligramos
16425406 100 mg 100 miligramos
16423126 25 mg 25 miligramos
16404558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112056
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
SMILES COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 380.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death