Learn More
Thermo Scientific™ Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro
Código de producto. 16479713
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado
Modelo:
DiluFlux Pro-3
DiluFlux Pro-5
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Modelo unitSize
16479713 Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado DiluFlux Pro-3 cada uno
16489713 Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado DiluFlux Pro-5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479713 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB4100A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense con precisión los medios en recipientes adecuados de acuerdo con una dilución determinada gracias a este diluidor gravimétrico que permite el uso de dos diluyentes.
Dispense con precisión el medio de caldo en recipientes adecuados para la prueba de alimentos mediante el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Los diluidores DiluFlux Pro son compactos, fáciles de usar y están diseñados para ofrecer cantidades precisas de diluyentes rápidamente con el toque de un botón, de modo que pueda trabajar con mayor confianza y precisión.Cuando se combina con la bomba peristáltica Thermo Scientific™ y el homogeneizador Thermo Scientific™, su banco de laboratorio estará equipado con una solución de medios de cultivo automatizada flexible para aumentar su productividad.
Automatice el paso de dilución de los medios de enriquecimiento Thermo Scientific™ Dry-Bags™, así como otros formatos, para obtener la máxima eficacia. Los diluidores gravimétricos DiluFlux Pro son fáciles de utilizar y permiten el uso simultáneo de dos diluyentes al contar con dos cabezales dispensadores alimentados por dos bombas peristálticas montadas en la unidad.
  • Intuitivo: basta con pulsar dos teclas, tare (tara) y go (iniciar), y el diluidor DiluFlux Pro diluirá automáticamente su muestra al factor de dilución deseado
  • Exacto: con bombas peristálticas Watson-Marlow™, reguladores de flujo de alta tecnología y plataformas de pesaje de gama alta para una reproducibilidad y una repetibilidad fiables
  • Versátil: compatible con muchos formatos de medios preparados, el diluidor DiluFlux Pro, de acero inoxidable y fácil de limpiar, es ideal para cualquier laboratorio de pruebas alimentarias
  • Alta calidad: los diluidores DiluFlux Pro cumplen las normas ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM y están fabricados en Francia con la certificación ISO 9001:2008
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux Pro-3 con brazo dispensador básico (no robótico)
Para utilizar con Dry-Bags
Incluye Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado
Material Acero inoxidable (carcasa)
Modelo DiluFlux Pro-3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41,5 x 31 x 40 cm
Longitud global (métrico) 41,5 cm
Anchura global (métrico) 31 cm
Altura global (métrico) 40 cm
Peso con embalaje (métrico) 10,0 kg
Requisitos eléctricos 100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz