Learn More
Thermo Scientific™ DiluFlux Integral Stand for Broth Bags
Código de producto. 17173784
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dilución de muestras DiluFlux
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17173784 Dilución de muestras DiluFlux cada uno
1 options
Código de producto. 17173784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB4109A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
DiluFlux Stand for bagged media. Integrated to the unit, to hold one broth bag. Delivered with 4 screws + Torx screwdriver
Compatible with many prepared media formats, theeasy-to-clean, stainless steel DiluFlux Pro Dilutors are an ideal fit for any food testing laboratory.
Automated media dispensing and sample dilution
  • Compact and easy-to-use
  • Automated, rapid and accurate dispensing
  • Available with one or two pump heads for multiple media dispensing
  • Compatible with Dry-Bags and other media formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bag Stand
Para utilizar con (equipo) Dilución de muestras DiluFlux