Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Código de producto. 18838939
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Dimensiones (L x An):
190 x 300 mm
Modelo:
BagPage™ 400
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) Modelo
18838939 400 mL 190 x 300 mm BagPage™ 400
1 options
Código de producto. 18838939 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB4012A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Homogenice muestras de alimentos con facilidad con las bolsas de enriquecimiento de muestras estériles en una amplia gama de tamaños y formatos.
Homogeneice muestras de alimentos con confianza antes del análisis microbiológico y molecular con las bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer, que son estériles y fáciles de usar. Estas bolsas están diseñadas específicamente para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific Diluflux y el mezclador de laboratorio Thermo Scientific Homogenizer en una gran variedad de formatos y tamaños para satisfacer todas las necesidades de preparación de muestras.
Evite la contaminación cruzada y los derrames al preparar muestras de alimentos para su análisis con las bolsas para muestras diseñadas específicamente para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux y el mezclador de laboratorio Homogenizer. Todas las bolsas para muestras que se mencionan aquí son:
  • Estériles
  • Transparentes
  • Están diseñadas para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux y el mezclador de laboratorio Homogenizer
  • Son aptas para su uso en todas las máquinas homogeneizadoras 
Las 400 bolsas BagFilter™ contienen un filtro lateral no tejido con una porosidad de 250
Las 400 bolsas BagPage™ contienen un filtro de superficie completa no tejido con una porosidad de 280 micrómetros. Diseñadas para muestras de 'consistencia pastosa' de frotis, ya que permiten añadir fácilmente la muestra a la bolsa al mismo tiempo que aseguran la filtración de toda la masa.
Las 400 bolsas BagLight™ no contienen ningún filtro para las muestras duras o que conservan su forma y, por tanto, no necesitan un filtro para aspirar la muestra para el uso posterior.
Las 1300 bolsas RollBag™ tienen un tapón de cable reforzado para ofrecer un cierre más seguro con el mayor volumen de muestras. Consulte la tabla de especificaciones de productos para obtener más información sobre la capacidad y la compatibilidad de los instrumentos.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una demostración del diluidor, el mezclador y/o sus consumibles.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Para uso exclusivo en investigación.
BagFilter, BagLight, BagPage y RollBag son marcas comerciales de INTERSCIENCE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 mL
Dimensiones (L x An) 190 x 300 mm
Para utilizar con (equipo) Diluidor y homogeneizador Diluflux™
Modelo BagPage™ 400
Cantidad de embalaje 500 bags
Tipo de producto Sample Enrichment Bag
Para uso exclusivo en investigación.
BagFilter, BagLight, BagPage y RollBag son marcas comerciales de INTERSCIENCE.