Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Código de producto. 17163784
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Boquilla
Trocar
Cantidad de embalaje:
1 unidad
5 piezas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
17163784 Boquilla 5 piezas paquete de 5
17153784 Trocar 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17163784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB4009A
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Dispense medios con exactitud y logre una homogeneización potente, silenciosa y fiable con la máxima productividad en la preparación de las muestras.
Consiga la máxima productividad con los accesorios para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer de Thermo Scientific™.Aumente la flexibilidad y mantenga la funcionalidad a largo plazo de las dos plataformas con accesorios que permiten el uso de formatos de medios diferentes (frascos/bolsas), mejoran la interfaz de usuario y facilitan el funcionamiento adecuado del sistema.
Este diluidor gravimétrico Diluflux fácil de utilizar permite el uso simultáneo de hasta dos diluyentes al tener dos cabezales de dispensación que se alimentan mediante dos bombas peristálticas montadas en la unidad. El fiable y potente mezclador de laboratorio Homogenizer permite una homogeneización de muestras rápida y eficaz con un tamaño reducido y un funcionamiento silencioso. Los accesorios indicados aquí permiten:
  • Receptáculos alternativos (frascos en lugar de bolsas)
  • Fuentes de medios alternativos (bolsas de caldo/frascos)
  • Soporte de bolsa adicional/de repuesto para facilitar la preparación
  • Almacenamiento de bolsas para la incubación
  • Etiquetado de muestras
  • Mantenimiento con piezas de repuesto
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una demostración del diluidor, el mezclador y sus accesorios.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Boquilla
Material PTFE
Descripción Boquillas (5 piezas)
Para utilizar con (equipo) Diluidor Diluflux, homogeneizador
Cantidad de embalaje 5 piezas
Para uso exclusivo en investigación.