Learn More
Interscience™ DiluFlow, bomba única
Código de producto. 15837696
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
>99 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
15837696 >99 % cada uno
1 options
Código de producto. 15837696 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 501103
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
El DiluFlow Diluye automáticamente una muestra sólida en segundos, con el peso adecuado de diluyente y trazabilidad garantizada.
  • 3 kilos DiluFlow modelo
  • Apertura máxima posible para la bolsa y umbral de carga más bajo
  • Con una ergonomía rediseñada, el perfil ultrabajo permite una comodidad de uso óptima, especialmente debajo de una campana de flujo laminar.
  • En caso de salpicaduras, la bandeja de drenaje es extraíble para enjuagar y evitar una limpieza tediosa.
  • El sistema patentado reemplaza la masilla adhesiva y mantiene la bolsa de análisis libre de pegamento, incluso en una superficie húmeda.
  • DiluFlow exporta los datos de análisis a la impresora y al software de supervisión (Exportar datos a Excel™ , Abierto Office™ , archivo CSV, impresora)
  • GL45 (6,4 mm de diámetro) por bomba
Especificaciones
Exactitud >99 %
Tipo de producto Diluidor gravimétrico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887
Dilución Rápido, estándar, preciso
Volumen (métrico) De 100 a 3000 ml
Para utilizar con (aplicación) Dilución de muestras
Incluye Brazo de distribución, bandeja de goteo, 1 o 2 bombas, conjunto de distribución, USB Cable, software de supervisión, cable de alimentación, BagOpen 400 para diluidor, manual de usuario, certificado de conformidad/tarjeta de garantía, 10 GeckoGrips, 1 paquete. Masilla adhesiva, muestras de bolsas para licuadora
Precisión >99%
Velocidad 22,5 ml/seg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31.3 x 43.7 x 39.4 cm
Tensión 100/240 V
Vataje 60 W
Amperaje 15 A