Learn More
Interscience™ DiluFlow Pro, bomba doble
Código de producto. 15381798
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
>99 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
15381798 >99 % cada uno
1 options
Código de producto. 15381798 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 502205
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El DiluFlow Pro diluye automáticamente una muestra sólida en segundos, con el peso adecuado de diluyente, hasta un peso total de 5 kg. Su brazo robótico permite trabajar fácilmente bajo una cabina de flujo laminar.
  • Con solo presionar 2 teclas, el DiluFlow El diluidor gravimétrico Pro proporciona una dilución precisa de todo tipo de muestras de 10 a 375 g (a 1/10)
  • En cumplimiento de ISO 7218 y ISO 6887
  • El brazo robótico le permite colocar la muestra de forma segura en la bolsa sin riesgo de contaminación cruzada
  • Apertura máxima posible para la bolsa y umbral de carga más bajo
  • Con una ergonomía rediseñada, el perfil ultrabajo permite una comodidad de uso óptima, especialmente debajo de una campana de flujo laminar.
  • En caso de salpicaduras, la bandeja de drenaje es extraíble para enjuagar y evitar una limpieza tediosa.
  • GL45 (6,4 mm) por bomba
Especificaciones
Exactitud >99 %
Tipo de producto Diluidor gravimétrico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887
Dilución Rápido, estándar, preciso
Volumen (métrico) 100 a 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Dilución de muestras
Incluye Brazo de distribución, bandeja de goteo 400, 1 o 2 bombas, conjunto de distribución, USB Cable, software de supervisión, cable de alimentación, BagOpen 400 para diluidor, manual de usuario, certificado de conformidad/tarjeta de garantía, 10 GeckoGrips, 1 paquete de masilla adhesiva, muestras de bolsa para licuadora
Precisión >99%
Velocidad 22,5 ml/seg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37 x 42.1 x 37.7 cm
Tensión 100/240 V
Vataje 60 W
Amperaje 15 A