Learn More
Interscience™ DiluFlow Elite Bomba doble de 5 kg
Código de producto. 15322138
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
>99 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
15322138 >99 % cada uno
1 options
Código de producto. 15322138 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 503205
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
El DiluFlow Elite diluye automáticamente una muestra sólida en segundos, con el peso adecuado de diluyente, hasta un peso total de 5 kg. Su trazabilidad total permite el registro de todas las operaciones, y es programable y conectable hasta 6 diluyentes para obtener la solución de dilución ideal para cualquier tipo de muestra.
  • Permite una dilución precisa de todo tipo de muestras de 10 a 375 g (a 1/10) con una precisión > 99%
  • La unidad está en conformidad con ISO 7218 y ISO Normas 6887
  • El brazo robótico le permite colocar la muestra de forma segura en la bolsa sin riesgo de contaminación cruzada
  • Programable a través de sus 24 programas personalizables
  • La trazabilidad está garantizada mediante un sistema bidireccional. LIMS conexión Ethernet
  • Exporta los datos de análisis a la impresora. USB llave, Excel™ , Abierto Office™ , CSV y LIMS
  • Apertura máxima posible para la bolsa y umbral de carga más bajo
  • Con una ergonomía rediseñada, el perfil ultrabajo permite una comodidad de uso óptima, especialmente debajo de una campana de flujo laminar.
  • En caso de salpicaduras, la bandeja de drenaje es extraíble para enjuagar y evitar una limpieza tediosa.
  • GL45 (6,4 mm) por bomba
Especificaciones
Exactitud >99 %
Tipo de producto Diluidor gravimétrico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887
Dilución Rápido, estándar, preciso
Volumen (métrico) 100 a 5000 gramos
Para utilizar con (aplicación) Dilución de muestras
Incluye Bandeja de Goteo 400, 1 o 2 Bombas, Protección para Boquilla de Distribución, Conjunto de Distribución, USB Llave, USB Cable, cable de alimentación, BagOpen 400 para diluyentes, manual de usuario, certificado de conformidad/tarjeta de garantía, 10 GeckoGrips, 1 paquete de masilla adhesiva, llave Allen, muestras de bolsas para licuadora
Precisión >99%
Velocidad 22,5 ml/seg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37 x 42.1 x 37.7cm
Tensión 100/240 V
Vataje 60 W
Amperaje 15 A