Learn More
Sulfóxido de diltiazem, Mikromol
Código de producto. 30462300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462300 4 x 25 mg 100 miligramos
17992686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30462300 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0068.0700254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de diltiazem, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem Sulphoxide
CAS 370094-12-5
Nombres de analitos o componentes Diltiazem Sulphoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H26 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diltiazem Sulphoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O5S/c1-15(25)29-20-21(16-9-11-17(28-4)12-10-16)30(27)19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+,30?/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)C(=O)N(CCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Nombre IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-1,4-dioxo-2,3-dihidro-1λ ^{4},5-benzotiazepin-3-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 430.52
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1562 g/mol