Learn More
Sulfóxido de diltiazem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diltiazem Sulphoxide |
| CAS | 370094-12-5 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N2 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diltiazem Sulphoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O5S/c1-15(25)29-20-21(16-9-11-17(28-4)12-10-16)30(27)19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+,30?/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)C(=O)N(CCN(C)C)c3ccccc3S2=O |
| Nombre IUPAC | [(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-1,4-dioxo-2,3-dihidro-1λ ^{4},5-benzotiazepin-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 430.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.1562 |