Learn More
Clorhidrato de N-desmetil diltiazem 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320563 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320563 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12645100AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-5-[2-(metilamino)etil]-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetato; clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 436.95
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 436,1224 g/mol