Learn More
Cloruro de Diltiazem, TRC
Código de producto. 30008323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008323 50 mg 50 miligramos
18072630 10 mg 10 miligramos
18052630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46062050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33286-22-5
Peso molecular (g/mol) 450.98
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22H27ClN2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (S,S)-Diltiazem hydrochloride, Adizem, Altiazem, Anginyl, Angipress, Angizem, Bi-Teldiem, Blocalcin 60, Britiazim, Bruzem, CRD 401, Calcicard, Cardizem, Cardizem CD, Cardizem SR, Citizem, Cormax, Deltazen, Dicard, Dilacor, Dilacor XR, Diladel, Dilcardia, Dilgard, Dilpral, Dilrene, Diltiazem hydrochloride, Dilzacard, Dilzene, Herbesser, Kaizem, Kardil, Masdil, RG 83606, Tiazac, Tildiem, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, d-cis-Diltiazem hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.138
Porcentaje de pureza >95%