Learn More
R&D Systems™ Diltiazem hydrochloride
Código de producto. 18752684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752684 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18752684 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0685/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.05€
    155.40€ / 1 g
    Ahorro 16.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Cantidad 1 g
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H27ClN2O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.98
Pureza 98%
Peso molecular 450.978