Learn More
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16401439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16401439 1 g 1 g
16458727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16401439 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14656
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClN2O4S
Cantidad 1 g
Sinónimo CRD-401
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 450.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.98
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus