Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de diltiazem, 98 %
Código de producto. 15590534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15590534 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15590534 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Punto de fusión 210.0°C to 215.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C22H26N2O4S·HCl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3224
Sinónimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, formic acid, methanol
Clave InChI HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Nombre IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetata; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 450.99
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.99
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilthiazem hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4