Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de diltiazem, 98 %
Código de producto. 10276161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276161 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10276161 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329080010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33286-22-5
Fórmula molecular C22H26N2O4S·HCl
Peso molecular (g/mol) 450.99
Número MDL MFCD00069252
Clave InChI HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Sinónimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Nombre IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetata; clorhidrato
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem hydrochloride
Punto de fusión 210.0°C to 215.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,3224
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,formic acid,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilthiazem hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4