Learn More
Clorhidrato de diltiazem 1,0 mg/ml en acetonitrilo (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462106 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462106 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0068.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diltiazem HCl
CAS 33286-22-5
Nombres de analitos o componentes Diltiazem HCl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22H27ClN2O4S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (S,S)-Diltiazem hydrochloride, Adizem, Altiazem, Anginyl, Angipress, Angizem, Bi-Teldiem, Blocalcin 60, Britiazim, Bruzem, CRD 401, Calcicard, Cardizem, Cardizem CD, Cardizem SR, Citizem, Cormax, Deltazen, Dicard, Dilacor, Dilacor XR, Diladel, Dilcardia, Dilgard, Dilpral, Dilrene, Diltiazem hydrochloride, Dilzacard, Dilzene, Herbesser, Kaizem, Kardil, Masdil, RG 83606, Tiazac, Tildiem, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, d-cis-Diltiazem hydrochloride
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 450.98
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.