Learn More
Diltiazem-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diltiazem-d6 |
| CAS | 1242184-41-3 |
| Fórmula molecular | C22H20D6N2O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S,cis)-3-(Acetyloxy)-5-[(2-dimethylamino-d6)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, CRD-401-d6, Adizem-d6, Altiazem-d6, Dilzem-d6, Masdil-d6, Zilden-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O4S/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1/i2D3,3D3 |
| SMILES | O=C1N(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@H]1OC(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 420.55 |