Learn More
Clorhidrato de diltiazem-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diltiazem-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1217769-52-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22H23D4ClN2O4S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S,cis)-3-(Acetyloxy)-5-[(2-dimethylamino-d4)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, CRD-401-d4, Adizem-d4, Altiazem-d4, Dilzem-d4, Masdil-d4, Zilden-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1/i13D2,14D2; |
| SMILES | O=C1N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@H]1OC(C)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 455 |
| Porcentaje de pureza | >95 |