Learn More
Clorhidrato de diltiazem-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diltiazem-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217623-80-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22H24D3ClN2O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2S,cis)-3-(Acetyloxy)-5-[(2-dimethylamino-d3)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, CRD-401-d3, Adizem-d3, Altiazem-d3, Dilzem-d3, Masdil-d3, Zilden-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | O=C(N(CCN(C([2H])([2H])[2H])C)C(C=CC=C1)=C1S2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 454 |
| Porcentaje de pureza | >95 |