Learn More
Furoato de diloxanida, Mikromol™
Descripción
Furoato de diloxanida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diloxanide Furoate |
| CAS | 3736-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Diloxanide Furoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-[(2,2-dicloroacetil)-metilamino]fenil]furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |