Learn More
Diloxanide furoate, MedChemExpress
Description
Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diloxanide furoate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 3736-81-0 |
| Color | Light Nude |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11Cl2NO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.37 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (60.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CO1)OC2=CC=C(N(C(C(Cl)Cl)=O)C)C=C2 |
| Show More |