Learn More
Furoato de diloxanida, LoGiCal
Código de producto. 30463307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463307 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463307 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3049.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diloxanide Furoate
CAS 3736-81-0
Nombres de analitos o componentes Diloxanide Furoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1
Nombre IUPAC [4-[(2,2-dicloroacetil)-metilamino]fenil]furan-2-carboxilato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0065 g/mol