Learn More
Tetraclorocuprato de dilitio (solución 0,1 M en THF), TRC
Código de producto. 30378540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30378540 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30378540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459905250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilithium Tetrachlorocuprate
CAS 15489-27-7
Fórmula molecular Cl4CuLi22-
Cantidad 250 mg
Sinónimo Dilithium Tetrachlorocuprate(2-), Dilithium Copper Tetrachloride, Copper Lithium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
SMILES [Li+].[Li+].[Cl-][Cu+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Nombre IUPAC Tetraclorocuprato de litio (II)
Peso molecular (g/mol) 219.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M